Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-2-(methoxycarbonyl)thiophene
OR7902-1G OR7902-5G
APOSOR7902-1GEA 1210 DKK
APOSOR7902-1G APOSOR7902-5G
Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃S
Molekylvægt: 264.3 g/mol
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00203105
CAS-nummer: 389609-95-4