1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7859-5G OR7859-10G
APOSOR7859-5GEA 1640 DKK
APOSOR7859-5G APOSOR7859-10G
1H-Indene-3-carboxylic acid 95%
1H-Indene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₂
Smeltepunkt: 161…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00086207
CAS-nummer: 14209-41-7