N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7840T-10MG OR7840T-50MG
APOSOR7840T-10MGEA 1700 DKK
APOSOR7840T-10MG APOSOR7840T-50MG
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
N-Acetyl-D,L-homotryptophan
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₃
Smeltepunkt: 112…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00189457
CAS-nummer: 205813-00-9