5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-4-methyl-2-thenaldehyde, 2-Bromo-3-methylthiophene-5-carboxaldehyde, 5-Bromo-4-methylthiophene-2-carbaldehyde, 2-Bromo-5-formyl-3-methylthiophene
OR7818-100G OR7818-25G OR7818-5G
APOSOR7818-100GEA 3970 DKK
APOSOR7818-100G APOSOR7818-25G APOSOR7818-5G
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₆H₅BrOS
Molekylvægt: 205.072 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06657807
CAS-nummer: 189331-47-3