4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7762-10G OR7762-1G
APOSOR7762-10GEA 2180 DKK
APOSOR7762-10G APOSOR7762-1G
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Chloro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₉ClN₂·ClH
Smeltepunkt: 206…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012944
CAS-nummer: 19690-59-6
EINECS: 243-227-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III