5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7702-1G OR7702-5G
APOSOR7702-1GEA 1150 DKK
APOSOR7702-1G APOSOR7702-5G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formel: C₈H₆BBrO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06801728
CAS-nummer: 884010-25-7