Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7700-1G OR7700-5G
APOSOR7700-1GEA 349 DKK
APOSOR7700-1G APOSOR7700-5G
Methyl 4-ethylbenzoate 98%
Methyl 4-ethylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Kogepunkt: 105…107 °C (15 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221477
CAS-nummer: 7364-20-7