1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Carboxy-1H-benzimidazole hydrate
OR7662-1G OR7662-250MG
APOSOR7662-1GEA 524 DKK
APOSOR7662-1G APOSOR7662-250MG
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate 90+%
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid hydrate
Formel: C₈H₆N₂O₂·H₂O
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368500
CAS-nummer: 849776-47-2