4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7651-1G OR7651-5G
APOSOR7651-1GEA 1040 DKK
APOSOR7651-1G APOSOR7651-5G
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Formel: C₁₀H₈N₂S
Molekylvægt: 188.249 g/mol
Smeltepunkt: 197…209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00239517
CAS-nummer: 60414-59-7