2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7606-25G OR7606-5G
APOSOR7606-25GEA 2080 DKK
APOSOR7606-25G APOSOR7606-5G
2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinolin-4-yl)propanoic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039159
CAS-nummer: 5162-90-3