2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2-Carboxyphenyl)thiophene
OR7593-1G OR7593-250MG
APOSOR7593-1GEA 2970 DKK
APOSOR7593-1G APOSOR7593-250MG
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
2-(Thien-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₈O₂S
Smeltepunkt: 92…95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039152
CAS-nummer: 6072-49-7