3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Thiophen-2-yl)benzaldehyde
OR7589-1G OR7589-5G
APOSOR7589-1GEA 1370 DKK
APOSOR7589-1G APOSOR7589-5G
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
3-(Thien-2-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038019
CAS-nummer: 103668-99-1