2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(2-Aminophenyl)thiophene hydrochloride
OR7583-1G OR7583-250MG OR7583-5G
APOSOR7583-1GEA 2730 DKK
APOSOR7583-1G APOSOR7583-250MG APOSOR7583-5G
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
2-(Thien-2-yl)aniline hydrochloride
Formel: C₁₀H₉NS·ClH
Smeltepunkt: 210…212 …lit °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07365346
CAS-nummer: 1087723-62-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III