3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7516-1G OR7516-5G
APOSOR7516-1GEA 933 DKK
APOSOR7516-1G APOSOR7516-5G
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Smeltepunkt: 94…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039113
CAS-nummer: 107412-71-5