6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR7414-1G OR7414-5G
APOSOR7414-1GEA 458 DKK
APOSOR7414-1G APOSOR7414-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Smeltepunkt: 201…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027271
CAS-nummer: 53484-16-5