3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7380-1G OR7380-250MG OR7380-5G
APOSOR7380-1GEA 2300 DKK
APOSOR7380-1G APOSOR7380-250MG APOSOR7380-5G
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
3-(2-Chlorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039063
CAS-nummer: 80151-26-4