4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b][1,4]oxazin-4-yl)methyl]benzoic acid, 4-(4-Carboxybenzyl)-6-chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine
OR7372-10MG OR7372-50MG
APOSOR7372-10MGEA 164 DKK
APOSOR7372-10MG APOSOR7372-50MG
4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
4-[(6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Formel: C₁₆H₁₂ClNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00269589
CAS-nummer: 874605-63-7