2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7353-1G OR7353-5G
APOSOR7353-1GEA 656 DKK
APOSOR7353-1G APOSOR7353-5G
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Hydrazino-5-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₈N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027277
CAS-nummer: 21901-25-7