3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7347-1G OR7347-500MG
APOSOR7347-1GEA 4690 DKK
APOSOR7347-1G APOSOR7347-500MG
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424628
CAS-nummer: 216443-25-3