2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7345-1G OR7345-500MG
APOSOR7345-1GEA 2820 DKK
APOSOR7345-1G APOSOR7345-500MG
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039057
CAS-nummer: 675596-30-2