4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7320-1G OR7320-250MG
APOSOR7320-1GEA 1430 DKK
APOSOR7320-1G APOSOR7320-250MG
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276229
CAS-nummer: 41567-82-2