1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methyl-1H-indole
OR7237-1G OR7237-5G
APOSOR7237-1GEA 1790 DKK
APOSOR7237-1G APOSOR7237-5G
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester 96%
1-Methyl-1H-indole-2-boronic acid, neopentyl glycol ester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797198
CAS-nummer: 905966-48-5