4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7159-1G OR7159-5G
APOSOR7159-1GEA 1290 DKK
APOSOR7159-1G APOSOR7159-5G
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Formel: C₁₄H₁₃BO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179487
CAS-nummer: 121124-98-9