5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)naphthalene
OR7150T-1G OR7150T-500MG
APOSOR7150T-1GEA 3000 DKK
APOSOR7150T-1G APOSOR7150T-500MG
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00269950
CAS-nummer: 89108-45-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II