Iodobenzene dichloride 70%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7132-1G OR7132-5G OR7132-250MG
APOSOR7132-1GEA 2730 DKK
APOSOR7132-1G APOSOR7132-5G APOSOR7132-250MG
Iodobenzene dichloride 70%
Iodobenzene dichloride
Formel: C₆H₅Cl₂I
Smeltepunkt: 110…112 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00009608
CAS-nummer: 932-72-9