1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7107-1G OR7107-250MG
APOSOR7107-1GEA 1640 DKK
APOSOR7107-1G APOSOR7107-250MG
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Formel: C₅H₁₀N₄·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06796387
CAS-nummer: 794522-91-1