Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR71011-1G OR71011-500MG OR71011-5G
APOSOR71011-1GEA 1730 DKK
APOSOR71011-1G APOSOR71011-500MG APOSOR71011-5G
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₂BrClO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32874088
CAS-nummer: 2384335-29-7