5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7100T-1G OR7100T-100MG OR7100T-500MG
APOSOR7100T-1GEA 3000 DKK
APOSOR7100T-1G APOSOR7100T-100MG APOSOR7100T-500MG
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Smeltepunkt: 94…95 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00269949
CAS-nummer: 6291-07-2
UN nummer: 1759
ADR: 8,III