Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR71009-1G OR71009-500MG
APOSOR71009-1GEA 1730 DKK
APOSOR71009-1G APOSOR71009-500MG
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₀BrClO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32874090
CAS-nummer: 2384926-02-5