4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Bromo-2-methoxyphenyl)(methyl)sulphane
OR71005-1G OR71005-500MG
APOSOR71005-1GEA 1210 DKK
APOSOR71005-1G APOSOR71005-500MG
4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene 95%
4-Bromo-2-methoxy-1-methylsulphanylbenzene
Formel: C₈H₉BrOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27944804
CAS-nummer: 144369-82-4