3-Phenylcyclobutan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Phenylcyclobutanone
OR7098-1G OR7098-5G
APOSOR7098-1GEA 578 DKK
APOSOR7098-1G APOSOR7098-5G
3-Phenylcyclobutan-1-one
3-Phenylcyclobutan-1-one
Formel: C₁₀H₁₀O
Molekylvægt: 146.186 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038993
CAS-nummer: 52784-31-3