4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7090-1G OR7090-250MG OR7090-5G
APOSOR7090-1GEA 1040 DKK
APOSOR7090-1G APOSOR7090-250MG APOSOR7090-5G
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₈N₂·2ClH
Smeltepunkt: 302…306 °C
Massefylde: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012824
CAS-nummer: 27926-72-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III