1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Benzylazetane-2-carboxylic acid
OR7040-1G OR7040-250MG
APOSOR7040-1GEA 3230 DKK
APOSOR7040-1G APOSOR7040-250MG
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Molekylvægt: 191.226 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038976
CAS-nummer: 18085-40-0