2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Carboxy-4-chloro-6-iodoaniline, 5-Chloro-3-iodoanthranilic acid
OR70216-1G OR70216-5G OR70216-250MG
APOSOR70216-1GEA 186 DKK
APOSOR70216-1G APOSOR70216-5G APOSOR70216-250MG
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₅ClINO₂
Smeltepunkt: 246…247 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07780627
CAS-nummer: 64724-23-8