Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Oxobicyclo[3.1.0]hexane
OR70212-1G OR70212-250MG
APOSOR70212-1GEA 2130 DKK
APOSOR70212-1G APOSOR70212-250MG
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Formel: C₆H₈O
Molekylvægt: 96.127 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20040018
CAS-nummer: 4160-49-0