Isopropyl laurate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70188-100G OR70188-25G OR70188-5G
APOSOR70188-100GEA 251 DKK
APOSOR70188-100G APOSOR70188-25G APOSOR70188-5G
Isopropyl laurate 98%
Isopropyl laurate
Formel: C₁₅H₃₀O₂
Massefylde: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00451146
CAS-nummer: 10233-13-3