Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70185-1G OR70185-5G
APOSOR70185-1GEA 0 DKK
APOSOR70185-1G APOSOR70185-5G
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Formel: C₉H₆N₂O₄
Smeltepunkt: 139…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00458621
CAS-nummer: 99066-80-5