4-Phenoxyphenethyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70177-1G OR70177-5G
APOSOR70177-1GEA 6100 DKK
APOSOR70177-1G APOSOR70177-5G
4-Phenoxyphenethyl alcohol
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Kogepunkt: 142 °C (0,1 mm Hg)
Smeltepunkt: 14…15 °C
Massefylde: 1,1378 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06201083
CAS-nummer: 52446-51-2