6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70112-1G OR70112-250MG OR70112-5G
APOSOR70112-1GEA 480 DKK
APOSOR70112-1G APOSOR70112-250MG APOSOR70112-5G
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22378839
CAS-nummer: 1360932-45-1