2,4'-Dimethylbiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70106-1G OR70106-5G OR70106-10G
APOSOR70106-1GEA 197 DKK
APOSOR70106-1G APOSOR70106-5G APOSOR70106-10G
2,4'-Dimethylbiphenyl
2,4'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
Kogepunkt: 273…276 °C
Massefylde: 0,9924 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15042185
CAS-nummer: 611-61-0