2,3'-Dimethylbiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70105-1G OR70105-250MG
APOSOR70105-1GEA 1910 DKK
APOSOR70105-1G APOSOR70105-250MG
2,3'-Dimethylbiphenyl
2,3'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
Kogepunkt: 273…274 °C
Massefylde: 0,9984 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22628915
CAS-nummer: 611-43-8