8-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70094-100MG OR70094-250MG OR70094-1G
APOSOR70094-100MGEA 1060 DKK
APOSOR70094-100MG APOSOR70094-250MG APOSOR70094-1G
8-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride 95+%
8-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Formel: C₇H₁₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19982561
CAS-nummer: 6760-99-2