2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70080-1G OR70080-25G OR70080-5G
APOSOR70080-1GEA 186 DKK
APOSOR70080-1G APOSOR70080-25G APOSOR70080-5G
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
Smeltepunkt: 143…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672931
CAS-nummer: 56961-26-3