4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70055-25G OR70055-5G OR70055-1G
APOSOR70055-25GEA 2520 DKK
APOSOR70055-25G APOSOR70055-5G APOSOR70055-1G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₄ClN₃S
Smeltepunkt: 67…68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00507261
CAS-nummer: 33089-15-5