5-Chloro-2-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70040-1G OR70040-5G
APOSOR70040-1GEA 393 DKK
APOSOR70040-1G APOSOR70040-5G
5-Chloro-2-iodophenol
5-Chloro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄ClIO
Molekylvægt: 254.453 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09753473
CAS-nummer: 136808-72-5