4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-m-terphenyl
OR70037-1G OR70037-5G
APOSOR70037-1GEA 164 DKK
APOSOR70037-1G APOSOR70037-5G
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₃Br
Molekylvægt: 309.2 g/mol
Kogepunkt: 208…213 °C (1 mm Hg)
Smeltepunkt: 90…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20486761
CAS-nummer: 54590-37-3