4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-bromophenyl methyl sulphone
OR70027-1G OR70027-250MG OR70027-5G
APOSOR70027-1GEA 1050 DKK
APOSOR70027-1G APOSOR70027-250MG APOSOR70027-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Molekylvægt: 250.113 g/mol
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21193892
CAS-nummer: 1396554-49-6