Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR70026-1G OR70026-10G OR70026-5G
APOSOR70026-1GEA 654 DKK
APOSOR70026-1G APOSOR70026-10G APOSOR70026-5G
Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Formel: C₁₃H₁₂ClNO₂S
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21602382
CAS-nummer: 1071597-98-2