Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70025-1G OR70025-250MG
APOSOR70025-1GEA 1400 DKK
APOSOR70025-1G APOSOR70025-250MG
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formel: C₉H₇ClN₂O₂
Smeltepunkt: 147…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21602380
CAS-nummer: 1396554-42-9