3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR70018-1G OR70018-250MG OR70018-5G
APOSOR70018-1GEA 850 DKK
APOSOR70018-1G APOSOR70018-250MG APOSOR70018-5G
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂
Smeltepunkt: 70…72 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18088524
CAS-nummer: 70733-25-4